2-Deoxy-D-glucose
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms: (3R,4S,5R)-3,4,5,6-Tetrahydroxyhexanal
ACTIAS35020G1EA 0 CHF
ACTIAS35020G1 ACTIAS35020G5 ACTIAS35020G10
2-Deoxy-D-glucose
2-Deoxy-D-glucose
Formula: C₆H₁₂O₅
MW: 164.16 g/mol
MDL Number: MFCD00151328
CAS Number: 154-17-6
EINECS: 205-823-0