2,5-Dibromo-3-fluoropyridine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS51020G5EA
0
CHF
ACTIAS51020G5
ACTIAS51020G1
ACTIAS51020MG500
2,5-Dibromo-3-fluoropyridine
2,5-Dibromo-3-fluoropyridine
Formula:
Câ‚…Hâ‚‚Brâ‚‚FN MW: 254.88 g/mol |
MDL Number:
MFCD06659497 CAS Number: 156772-60-0 |