3-Fluoro-5-methoxybenzyl bromide
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS32630G1EA 0 CHF
ACTIAS32630G1 ACTIAS32630G5
3-Fluoro-5-methoxybenzyl bromide
3-Fluoro-5-methoxybenzyl bromide
Formula: C₈H₈BrFO
MW: 219.0509 g/mol
MDL Number: MFCD08741378
CAS Number: 914637-29-9