5-Chloro-3-methylbenzo[b]thiophene
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS35028G10EA
0
CHF
ACTIAS35028G10
ACTIAS35028G5
ACTIAS35028G1
5-Chloro-3-methylbenzo[b]thiophene
5-Chloro-3-methylbenzo[b]thiophene
Formula:
C₉H₇ClS |
MDL Number:
MFCD00052506 CAS Number: 19404-18-3 |