3-Chloroisoquinoline
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS11198G5EA
0
CHF
ACTIAS11198G5
ACTIAS11198G1
3-Chloroisoquinoline
3-Chloroisoquinoline
Formula:
C₉H₆ClN MW: 163.6000 g/mol |
MDL Number:
MFCD05982009 CAS Number: 19493-45-9 |