5-Bromindolin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS25055G5EA 0 CHF
ACTIAS25055G5 ACTIAS25055G25
5-Bromindolin
5-Bromindolin
Formel: C₈H₈BrN
MW: 198,06
MDL Number: MFCD00027410
CAS-Nummer: 22190-33-6