1-(4-Nitrophenyl)pyrrolidine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS30312G5EA
0
CHF
ACTIAS30312G5
ACTIAS30312G1
1-(4-Nitrophenyl)pyrrolidine
1-(4-Nitrophenyl)pyrrolidine
Formula:
C₁₀H₁₂N₂O₂ |
MDL Number:
MFCD00020819 CAS Number: 10220-22-1 |