Ethinyltributylzinn
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
|
Gefahr
|
ACTIAS50168G5EA
0
CHF
ACTIAS50168G5
ACTIAS50168G1
ACTIAS50168G25
Ethinyltributylzinn
Ethynyltributyltin
Formel:
C₁₄H₂₈Sn MW: 315,09 |
MDL Number:
MFCD00009420 CAS-Nummer: 994-89-8 UN: 2788 ADR: 6.1,III |