7-Fluoro-1-tetralone
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms: 7-Fluoro-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
ACTIAS33391G1EA 0 CHF
ACTIAS33391G1 ACTIAS33391G5
7-Fluoro-1-tetralone
7-Fluoro-1-tetralone
Formula: C₁₀H₉FO
MW: 164.18 g/mol
MDL Number: MFCD07375433
CAS Number: 2840-44-0