7-Methoxy-2-tetralone
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms: 3,4-Dihydro-7-methoxynaphthalen-2(1H)-one7-Methoxy-3,4-dihydronaphthalen-2(1H)-one
ACTIAS7022G5EA 0 CHF
ACTIAS7022G25 ACTIAS7022G1 ACTIAS7022G5
7-Methoxy-2-tetralone
7-Methoxy-2-tetralone
Formula: C₁₁H₁₂O₂
MW: 176.22 g/mol
MDL Number: MFCD00001730
CAS Number: 4133-34-0
EINECS: 223-954-1