2,4,5-T-(2,4,5-Trichlorophenoxy acetic acid)
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS33348G5EA
0
CHF
ACTIAS33348G5
ACTIAS33348G10
ACTIAS33348G1
2,4,5-T-(2,4,5-Trichlorophenoxy acetic acid)
2,4,5-T (2,4,5-trichlorophenoxy acetic acid)
Formula:
C₈H₅Cl₃O₃ MW: 255.48 g/mol |
MDL Number:
MFCD00004301 CAS Number: 93-76-5 EINECS: 202-273-3 |