2-Benzoxazolinone
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS33854G10EA 0 CHF
ACTIAS33854G10 ACTIAS33854G100
2-Benzoxazolinone
2-Benzoxazolinone
Formula: C₇H₅NO₂
MW: 135.12 g/mol
MDL Number: MFCD00005716
CAS Number: 59-49-4
EINECS: 200-430-0