5-Bromo-2-methoxypyrimidine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS50115G5EA 0 CHF
ACTIAS50115G5 ACTIAS50115G100 ACTIAS50115G25
5-Bromo-2-methoxypyrimidine
5-Bromo-2-methoxypyrimidine
Formula: Câ‚…Hâ‚…BrNâ‚‚O
MW: 189.01 g/mol
MDL Number: MFCD04973351
CAS Number: 14001-66-2