1-Methyl-2-piperidinemethanol
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS40084G100EA
0
CHF
ACTIAS40084G100
1-Methyl-2-piperidinemethanol
1-Methyl-2-piperidinemethanol
Formula:
C₇H₁₅NO MW: 129.2 g/mol |
MDL Number:
MFCD00006494 CAS Number: 20845-34-5 EINECS: 244-078-6 |