3-Piperidinemethanol
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms:
3-(Hydroxymethyl)piperidine
ACTIAS20681G25EA
0
CHF
ACTIAS20681G100
ACTIAS20681G25
3-Piperidinemethanol
3-Piperidinemethanol
Formula:
C₆H₁₃NO MW: 115.18 g/mol |
MDL Number:
MFCD00005997 CAS Number: 4606-65-9 EINECS: 225-013-0 |