2-Chloro-5-ethylpyrimidine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS33678G1EA
0
CHF
ACTIAS33678G1
ACTIAS33678G5
ACTIAS33678G10
2-Chloro-5-ethylpyrimidine
2-Chloro-5-ethylpyrimidine
Formula:
C₆H₇ClN₂ MW: 142.59 g/mol |
MDL Number:
MFCD00799503 CAS Number: 111196-81-7 |