2,3-Dibromothiophene
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS40102G10EA
0
CHF
ACTIAS40102G10
2,3-Dibromothiophene
2,3-Dibromothiophene
Formula:
C₄H₂Br₂S MW: 241.93 g/mol Boiling Pt: 130 °C (1013 hPa) Melting Pt: –17.5 °C Density: 2.2 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00005418 CAS Number: 3140-93-0 EINECS: 221-542-6 UN: 1993 ADR: 3,III |