3-(Trifluoromethyl)pyridine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS21477G25EA 131 CHF
ACTIAS21477G25 ACTIAS21477G5 ACTIAS21477G1
3-(Trifluoromethyl)pyridine
3-(Trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₄F₃N
MW: 147.1 g/mol
Boiling Pt: 110…113 °C (1013 hPa)
MDL Number: MFCD00100032
CAS Number: 3796-23-4
EINECS: 223-268-2
UN: 1992
ADR: 3,III