2-Chloro-3-picoline
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
|
Warning
|
Synonyms:
2-Chloro 3-methylpyridine
, 2-Chloro-3-methylpyridine
, 2-Chloro-β-picoline
ACTIAS40202G100EA
0
CHF
ACTIAS40202G100
2-Chloro-3-picoline
2-Chloro-3-picoline
Formula:
C₆H₆ClN MW: 127.57 g/mol |
MDL Number:
MFCD00234177 CAS Number: 18368-76-8 EINECS: 242-242-1 UN: 2810 ADR: 6.1,III |