2,3-Diaminopyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
|
Achtung
|
ACTIAS7044G100EA
0
CHF
ACTIAS7044G100
ACTIAS7044G25
2,3-Diaminopyridin
2,3-Diaminopyridin
Formel:
C₅H₇N₃ MW: 109,13 g/mol Siedepunkt: 148…150 °C (5 mmHg) Melting Pt: 110…112 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006319 CAS-Nummer: 452-58-4 EINECS: 207-200-9 UN: 2671 ADR: 6.1,II |