2-Chloro-3-methoxypyridine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
|
Warning
|
ACTIAS21906G5EA
0
CHF
ACTIAS21906G5
2-Chloro-3-methoxypyridine
2-Chloro-3-methoxypyridine
Formula:
C₆H₆ClNO MW: 143.57 g/mol |
MDL Number:
MFCD03426022 CAS Number: 52605-96-6 EINECS: 258-039-6 |