2,3,5,6-Tetrachloropyridine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
|
Danger
|
ACTIAS24392G25EA
0
CHF
ACTIAS24392G25
ACTIAS24392G100
2,3,5,6-Tetrachloropyridine
2,3,5,6-Tetrachloropyridine
Formula:
C₅HCl₄N MW: 216.88 g/mol Boiling Pt: 251.6 °C (1013 hPa) Melting Pt: 88…89 °C |
MDL Number:
MFCD00092428 CAS Number: 2402-79-1 EINECS: 219-283-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |