5-Bromo-2-iodopyridine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
|
Warning
|
ACTIAS4013G100EA
0
CHF
ACTIAS4013KG1
ACTIAS4013G100
5-Bromo-2-iodopyridine
5-Bromo-2-iodopyridine
Formula:
C₅H₃BrIN MW: 283.89 g/mol |
MDL Number:
MFCD00691506 CAS Number: 223463-13-6 |