5-Bromoisoquinoline
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Warning
ACTIAS7135G100EA 0 CHF
ACTIAS7135G100 ACTIAS7135G5
5-Bromoisoquinoline
5-Bromoisoquinoline
Formula: C₉H₆BrN
MW: 208.06 g/mol
MDL Number: MFCD01646405
CAS Number: 34784-04-8