3-Brom-5-nitropyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS22146G5EA
0
CHF
ACTIAS22146G5
3-Brom-5-nitropyridin
3-Bromo-5-nitropyridine
Formel:
C₅H₃BrN₂O₂ |
MDL Number:
MFCD04114216 CAS-Nummer: 15862-30-3 |