Methyl 2-methylnicotinate
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS31638G5EA
0
CHF
ACTIAS31638G10
ACTIAS31638G5
Methyl 2-methylnicotinate
Methyl 2-methylnicotinate
Formula:
C₈H₉NO₂ MW: 151.16 g/mol |
MDL Number:
MFCD00051961 CAS Number: 65719-09-7 |