Methyl-2-fluoronicotinate
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS31107G5EA 0 CHF
ACTIAS31107G5 ACTIAS31107G1
Methyl-2-fluoronicotinate
Methyl 2-fluoronicotinate
Formula: C₇H₆FNO₂
MW: 155.13 g/mol
MDL Number: MFCD03095072
CAS Number: 446-26-4