5-Brom-2-hydroxy-3-nitropyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS40500G5EA
0
CHF
ACTIAS40500G5
5-Brom-2-hydroxy-3-nitropyridin
5-Brom-2-hydroxy-3-nitropyridin
Formel:
C₅H₃BrN₂O₃ MW: 218,99 g/mol |
MDL Number:
MFCD00023473 CAS-Nummer: 15862-34-7 EINECS: 239-989-0 |