Methyl-6-amino-5-bromonicotinate
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS31072G1EA
0
CHF
ACTIAS31072G1
ACTIAS31072G5
Methyl-6-amino-5-bromonicotinate
Methyl 6-amino-5-bromonicotinate
Formula:
C₇H₇BrN₂O₂ MW: 231.05 g/mol |
MDL Number:
MFCD06659561 CAS Number: 180340-70-9 |