4-Nitroisatoic anhydride
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms: 7-Nitro-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione
ACTIAS36763G1EA 0 CHF
ACTIAS36763G1 ACTIAS36763MG250
4-Nitroisatoic anhydride
4-Nitroisatoic anhydride
Formula: C₈H₄N₂O₅
MW: 208.13 g/mol
MDL Number: MFCD00798220
CAS Number: 63480-10-4