5-Bromopyridine-2-carbonitrile
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms:
5-Bromopicolinonitrile
, 5-Bromo-2-cyanopyridine
ACTIAS4003G5EA
0
CHF
ACTIAS4003G25
ACTIAS4003G5
5-Bromopyridine-2-carbonitrile
5-Bromopyridine-2-carbonitrile
Formula:
C₆H₃BrN₂ MW: 183.01 g/mol |
MDL Number:
MFCD00234144 CAS Number: 97483-77-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |