6-Chloroisatin
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS31915G5EA
0
CHF
ACTIAS31915G5
ACTIAS31915G10
6-Chloroisatin
6-Chloroisatin
Formula:
C₈H₄ClNO₂ |
MDL Number:
MFCD00086347 CAS Number: 6341-92-0 |