4-Chlorisatin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS21783G100EA
0
CHF
ACTIAS21783G100
ACTIAS21783G25
ACTIAS21783G5
4-Chlorisatin
4-Chlorisatin
Formel:
C₈H₄ClNO₂ |
MDL Number:
MFCD00129178 CAS-Nummer: 6344-05-4 |