2-Amino-3,5-dichloro-6-methylpyridine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS4093G5EA
0
CHF
ACTIAS4093G25
ACTIAS4093G5
2-Amino-3,5-dichloro-6-methylpyridine
2-Amino-3,5-dichloro-6-methylpyridine
Formula:
C₆H₆Cl₂N₂ |
MDL Number:
MFCD00129029 CAS Number: 22137-52-6 |