2-Chloro-3-formylpyridine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms: 2-Chloropyridine-3-carboxaldehyde2-Chloronicotinaldehyde2-Chloro-3-pyridinecarboxaldehyde
ACTIAS50672G5EA 0 CHF
ACTIAS50672G5 ACTIAS50672G100
2-Chloro-3-formylpyridine
2-Chloro-3-formylpyridine
Formula: C₆H₄ClNO
MW: 141.56 g/mol
MDL Number: MFCD01315308
CAS Number: 36404-88-3