3-Brom-4-formylpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS51043G1EA
0
CHF
ACTIAS51043G1
ACTIAS51043G5
3-Brom-4-formylpyridin
3-Brom-4-formylpyridin
Formel:
C₆H₄BrNO MW: 186,01 g/mol |
MDL Number:
MFCD05864506 CAS-Nummer: 70201-43-3 |