2-Bromo-3-formylpyridine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms: 2-Bromonicotinaldehyde2-Bromo-3-pyridinecarboxaldehyde
ACTIAS40197G5EA 0 CHF
ACTIAS40197G5 ACTIAS40197G10
2-Bromo-3-formylpyridine
2-Bromo-3-formylpyridine
Formula: C₆H₄BrNO
MW: 186.01 g/mol
MDL Number: MFCD04966945
CAS Number: 128071-75-0