2-Acetamido-3-brom-5-fluorpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS32107G1EA
0
CHF
ACTIAS32107G1
ACTIAS32107G5
2-Acetamido-3-brom-5-fluorpyridin
2-Acetamido-3-brom-5-fluorpyridin
Formel:
C₇H₆BrFN₂O |
MDL Number:
MFCD11053869 CAS-Nummer: 1065074-95-4 |