1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms: 1,2-Benzisothiazol-3-one
ACTIAS20336G100EA 120 CHF
ACTIAS20336G100 ACTIAS20336G25
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one
Formula: C₇H₅NOS
MW: 151.19 g/mol
MDL Number: MFCD00044001
CAS Number: 2634-33-5
EINECS: 220-120-9