Methyl-3-fluor-4-hydroxybenzoat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS25002G5EA 0 CHF
ACTIAS25002G5 ACTIAS25002G25
Methyl-3-fluor-4-hydroxybenzoat
Methyl-3-fluor-4-hydroxybenzoat
Formel: C₈H₇FO₃
MW: 170,14 g/mol
MDL Number: MFCD00215838
CAS-Nummer: 403-01-0