Methyl-2-brom-5-fluorbenzoat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS25279G25EA
51
CHF
ACTIAS25279G25
Methyl-2-brom-5-fluorbenzoat
Methyl-2-brom-5-fluorbenzoat
Formel:
C₈H₆BrFO₂ MW: 233,04 g/mol |
MDL Number:
MFCD00086167 CAS-Nummer: 6942-39-8 |