Ethyl-5-bromo-2-chlorobenzoate
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS23637G25EA 0 CHF
ACTIAS23637G25
Ethyl-5-bromo-2-chlorobenzoate
Ethyl 5-bromo-2-chlorobenzoate
Formula: C₉H₈BrClO₂
MW: 263.52 g/mol
MDL Number: MFCD00013635
CAS Number: 76008-73-6