3-Chloro-5-nitrobenzonitrile
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS21386G5EA 0 CHF
ACTIAS21386G5 ACTIAS21386G1
3-Chloro-5-nitrobenzonitrile
3-Chloro-5-nitrobenzonitrile
Formula: C₇H₃ClN₂O₂
MDL Number: MFCD00463805
CAS Number: 34662-30-1