2-Chloro-4-nitrobenzonitrile
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS22669G100EA
0
CHF
ACTIAS22669G100
ACTIAS22669G5
ACTIAS22669G25
2-Chloro-4-nitrobenzonitrile
2-Chloro-4-nitrobenzonitrile
Formula:
C₇H₃ClN₂O₂ |
MDL Number:
MFCD00052203 CAS Number: 28163-00-0 |