3-Fluor-5-nitrobenzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS35699G10EA 0 CHF
ACTIAS35699G10 ACTIAS35699G1 ACTIAS35699G5
3-Fluor-5-nitrobenzonitril
3-Fluor-5-nitrobenzonitril
Formel: C₇H₃FN₂O₂
CAS-Nummer: 110882-60-5