4-Chlorpyridin Hydrochlorid
ACTIAS20134G100EA
0
CHF
ACTIAS20134G100
4-Chlorpyridin Hydrochlorid
4-Chlorpyridin Hydrochlorid
Formel:
C₅H₅Cl₂N |
MDL Number:
MFCD00012829 CAS-Nummer: 7379-35-3 EINECS: 230-946-1 |