8-Methylchinolin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Achtung
ACTIAS23884G100EA 303 CHF
ACTIAS23884G25 ACTIAS23884G100
8-Methylchinolin
8-Methylquinoline
Formel: C₁₀H₉N
MW: 143,19 g/mol
Siedepunkt: 248 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –80 °C
Dichte: 1,0852 g/cm³ (0 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006810
CAS-Nummer: 611-32-5
EINECS: 210-264-0