8-Chinolinsulfonsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
|
Achtung
|
ACTIAS21609G25EA
0
CHF
ACTIAS21609G25
ACTIAS21609G100
8-Chinolinsulfonsäure
8-Chinolinsulfonsäure
Formel:
C₉H₇NO₃S MW: 209,23 g/mol Melting Pt: > 300 °C |
MDL Number:
MFCD00024037 CAS-Nummer: 85-48-3 EINECS: 201-611-7 |