2-Aminoquinoline
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms: Quinolin-2-ylamine
ACTIAS1684G1EA 0 CHF
ACTIAS1684G1 ACTIAS1684G25 ACTIAS1684G5
2-Aminoquinoline
2-Aminoquinoline
Formula: C₉H₈N₂
MW: 144.18 g/mol
Boiling Pt: 305 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 130 °C
MDL Number: MFCD00038079
CAS Number: 580-22-3
EINECS: 209-458-8