8-Chinolincarbaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Achtung
Synonyms: 8-Chinolincarboxaldehyd
ACTIAS1357G5EA 0 CHF
ACTIAS1357G5 ACTIAS1357G25 ACTIAS1357G1
8-Chinolincarbaldehyd
8-Chinolincarbaldehyd
Formel: C₁₀H₇NO
MW: 157,17 g/mol
MDL Number: MFCD00805837
CAS-Nummer: 38707-70-9